Learn More
L(-)-Camphorsulfonic acid, 98%
Codice prodotto. 10477192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10477192
Marca: Thermo Scientific Acros 263640050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 35963-20-3 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35963-20-3
Formula molecolare C10H16O4S
Molecular Weight (g/mol) 232.29
Numero MDL MFCD00150753,MFCD00064158
InChI Key MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Sinonimo l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
SMILES CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Camphorsulfonic acid
Punto di fusione 198.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 11,316
Fieser 16,58
Rotazione specifica − 22.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid and ethyl,acetate,practically insoluble in ether,soluble in chloroform and alcohol
IUPAC Name [(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid
Peso formulazione 232.3
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Camphorsulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.