Learn More
L(-)-Carnitine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15215988 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 15215988
Marca: Thermo Scientific Acros 230280250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6645-46-1 | C7H16ClNO3 | 197.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Carnitine hydrochloride
CAS 6645-46-1
Punto di fusione 142.0°C
Perdita all'essiccatura 5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Formula molecolare C7H16ClNO3
Formula lineare HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Numero MDL MFCD00066100
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,1849
Condizione di rotazione specifica −22.00 (20.00°C c=1, H2O)
Rotazione specifica -22
Sinonimo r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol, slightly soluble in cold ethanol, practically insoluble in acetone and ether
InChI Key JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
IUPAC Name [(2R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]-trimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 197.66
PubChem CID 656657
Peso formulazione 197.66
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Carnitine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.