Learn More
Tocris Bioscience™ L-DOPA
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Immediate precursor of dopamine, produced by tyrosine hydroxylase. Displays antiParkinsonian activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-DOPA |
| CAS | 59-92-7 |
| Quantità | 50 mg |
| Formula molecolare | C9H11NO4 |
| Peso formulazione | 197.19 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 197.19 |