Learn More
L-Glutamic Acid, free acid, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11304249 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11304249
Marca: MP Biomedicals 0210180091
Identificatori chimici
CAS 142-47-2
Formula molecolare C5H8NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 169.11
Numero MDL MFCD00150138
InChI Key LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
IUPAC Name sodium 2-amino-4-carboxybutanoate
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamic acid Monosodium Salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Densità 1.538g/mL at 20°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 187.13
Forma fisica Powder