Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutamic acid hydrochloride, 99%
Codice prodotto. p-7020521
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
Codice prodotto. 11424154
Marca: Thermo Scientific Chemicals A12505.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 138-15-8 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
L-Glutamic acid hydrochloride is used as a digestive aid. It is used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution. It has been used as a nitrogen source in the culture of Aspergillus fumigatus NRRL 2436 for fumagillin production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L-Glutamic acid hydrochloride is used as a digestive aid. It is used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution. It has been used as a nitrogen source in the culture of Aspergillus fumigatus NRRL 2436 for fumagillin production.
Solubility
Soluble in water (490 g/L).
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138-15-8
Formula molecolare C5H10ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 183.588
Numero MDL MFCD00012619
InChI Key RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
Sinonimo l-glutamic acid hydrochloride, s-2-aminopentanedioic acid hydrochloride, l-+-glutamic acid hydrochloride, glutamic acid hydrochloride, unii-m0c2sp444t, glu hcl, acidogen, acidulin, gastuloric, glutamidin
PubChem CID 2723891
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanedioic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamic acid hydrochloride
Punto di fusione 203°C (decomposition)
Beilstein 3565569
Indice di Merck 14,4469
Informazioni di solubilità Soluble in water (490g/L).
Densità 1.525
Quantità 250 g
Peso formulazione 183.59
Optical Rotation +23° (c=6 in Water)
Sensibilità Hygroscopic
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Glutamic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Glutamic acid, hydrochloride