Learn More
γ-L-Glutamyl-L-alanine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495436
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16495436
Marca: Medchem Express HY112171
MedChemExpress γ-L-Glutamyl-L-alanine, composed of gamma-glutamate and alanine, is a proteolytic breakdown product of larger proteins.
γ-L-Glutamyl-L-alanine, composed of gamma-glutamate and alanine, is a proteolytic breakdown product of larger proteins.
Specifica
Materiale o nome chimico γ-L-Glutamyl-L-alanine
Forma fisica Solid
CAS 5875-41-2
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H14N2O5
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (229.14 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC([C@@H](N)CCC(N[C@@H](C)C(O)=O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 218.21
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.