Learn More
L-Glutathione reduced, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101075
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16431168
Marca: Medchem Express HYD0187
MedChemExpress L-Glutathione reduced (GSH; γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine) is an endogenous antioxidant and is capable of scavenging oxygen-derived free radicals.
L-Glutathione reduced (GSH
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutathione reduced
CAS 70-18-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H17N3O6S
Quantità 5 g
Sinonimo GSH γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine
Informazioni di solubilità H2O : 62.5 mg/mL (203.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC([C@H](CS)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 307.32
Peso formulazione 307.32
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.