Learn More
L-Hexanoylcarnitine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454758
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16454758
Marca: Medchem Express HY113144
MedChemExpress L-Hexanoylcarnitine is an acylcarnitine and is found to be associated with celiac disease.
L-Hexanoylcarnitine is an acylcarnitine and is found to be associated with celiac disease.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Hexanoylcarnitine
CAS 22671-29-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H25NO4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (128.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 259.34
Peso formulazione 259.34
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.