Learn More
L-Histidine, Cell Culture Reagent, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15405339
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
500g
Codice prodotto. 15405339
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63065.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-00-1
Formula molecolare C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
Numero MDL MFCD00064315
InChI Key HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine
Punto di fusione ∽281°C (decomposition)
pH 7.0 to 8
Colore White
Beilstein 84088
Indice di Merck 14,4720
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Quantità 10 g
Odore Odorless
Peso formulazione 155.16
Optical Rotation −39° (c=5 in Water)
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Powder