Learn More
L-Isoleucine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Isoleucine |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 131.17 |
| Grado | Multi-Compendial/USP |