missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Kynurenine, Tocris Bioscience™

Codice prodotto. 18076062
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18076062

Marca: Tocris Bioscience 4393/50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Tryptophan catabolite; endogenous aryl hydrocarbon receptor ligand

Tryptophan catabolite; endogenous activator of the aryl hydrocarbon receptor (AhR). Immunosuppressant; suppresses allogeneic T cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Formula molecolare C10H12N2O3
Numero MDL MFCD00069912
Quantità 50 mg
Sinonimo l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
InChI Key YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMILES N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 208.22
PubChem CID 161166
ChEBI CHEBI:16946
Peso formulazione 208.21
Percent Purity >98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato