Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L(+)-Lactic acid |
| Punti di ebollizione | 125.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.2000g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | >112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Indice di rifrazione | 1.4260 to 1.4280 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.