Learn More
L-Lactic Acid, 90%, TRC
Codice prodotto. 30138060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138060 10 g 10g
30135744 5 g 5g
17991155 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138060 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL11350010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-33-4
Formula molecolare C3 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Sinonimo S-Lactic acid, (S)-2-hydroxypropanoic acid
IUPAC Name (2S)-2-hydroxypropanoic acid
SMILES C[C@H](O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Lactic acid
InChI Formula InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Peso formulazione 90.0317
Quantità 10 g