Specifica
| Materiale o nome chimico | L-(+)-Lactic acid |
| Colore | White |
| Densità | 1190 to 1250Kg/m3 at 20°C |
| Quantità | 10 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder To Liquid |
| Peso formulazione | 90.08 |