Learn More
L-Lactic Acid (Free Acid), MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11401691 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11401691 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11401691 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219022825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    370.65€ / 25g
    Risparmia 19.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 79-33-4
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.078
Numero MDL MFCD00064266
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC Name (2S)-2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lactic Acid
Nota nome Free Acid
Colore White
Peso formulazione 90.08
Densità 1190 to 1250kg/mL
Quantità 25 g
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-(+)-Lactic Acid, free acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: lactic acid