Learn More
L-(+)-Lactic acid lithium salt, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11388989 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11388989 10 g
11398989 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388989 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210213410
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Identificatori chimici
CAS 867-55-0
Formula molecolare C3H5LiO3
Molecular Weight (g/mol) 96.01
InChI Key GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC Name lithium;2-hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Lactic acid lithium salt
Colore White
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 96.1
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido L-(+)-lattico, acido libero
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.