Learn More
L-(+)-Lactic acid lithium salt, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11398989 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11398989 100 g
11388989 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398989 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210213480
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Identificatori chimici
CAS 867-55-0
Formula molecolare C3H5LiO3
Molecular Weight (g/mol) 96.01
InChI Key GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC Name lithium;2-hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Lactic acid lithium salt
Colore White
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 96.1
Percent Purity 99%