Learn More
L-Lactic Acid, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517794 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
19L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15517794 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
15527794 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 4L
15537794 19 L Poly Pail 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15517794 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 020001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 79-33-4
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.078
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC Name (2S)-2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Materiale o nome chimico L-Lactic Acid
Peso formulazione 90.08
Grado Multi-Compendial
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 112.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.20kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.