Learn More
L-Lactic Acid, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15537794 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
19 L
Imballaggio:
Poly Pail
Dimensione della confezione:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15537794 19 L Poly Pail 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537794 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 020007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3061.88€
    2555.61€ / 19L
    Risparmia 506.27€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-03-2027
Chemical Identifiers
CAS 79-33-4
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.078
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
IUPAC Name (2S)-2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico L-Lactic Acid
Peso formulazione 90.08
Grado Multi-Compendial
Quantità 19 L
Punto d'infiammabilità 112.00°C
Imballaggio Poly Pail
Gravità specifica 1L = 1.20kg