Learn More
L-Leucine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15885308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Codice prodotto. 15885308
Marca: Thermo Scientific J18280.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-90-5
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00002617
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinonimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC Name (2 S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine
Punto di fusione >300°C
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 1721722
Densità 1.293
Quantità 1 kg
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Gravità specifica 1.293
Forma fisica Crystalline Powder