Learn More
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11492848
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11492848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16824.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3844-53-9 | C8H20Cl2N2O2 | 247.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3844-53-9
Formula molecolare C8H20Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 247.16
Numero MDL MFCD00039068
InChI Key DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
Sinonimo l-lysine ethyl ester dihydrochloride, h-lys-oet.2hcl, ethyl l-lysinate dihydrochloride, ethyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, ethyl l-lysinate hcl, s-ethyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, ethyl ester, dihydrochloride, h-lys-oet·2hcl, h-lys-oet inverted exclamation mark currency2hcl, lys-oet2hcl
PubChem CID 107468
IUPAC Name ethyl (2S)-2,6-diaminohexanoate;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Punto di fusione ∼145°C (decomposition)
Beilstein 3697099
Quantità 25 g
Peso formulazione 247.17
Sensibilità Hygroscopic
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl L-lysinate dihydrochloride