Learn More
L-malic acid, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11399099 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11399099 100 g
11389099 25 g
11309109 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399099 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210223780
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 97-67-6
Formula molecolare C4H6O5
Molecular Weight (g/mol) 134.087
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC Name (2S)-2-hydroxybutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Malic acid
Colore White
Peso formulazione 134.1
Percent Purity 99%
Quantità 100 g
Forma fisica Powder