Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | L(-)-Malic acid |
| Punto di fusione | 99°C to 107°C |
| Colore | White |
| Quantità | 100 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Granules |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | HO2CCH2CH(OH)CO2H |
| Beilstein | 03, 419 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- L(-)-Malic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: L(-)-Malic acid