Learn More
L-Malic acid, ≥99%
Codice prodotto. 15815178 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15815178 500 g Plastic bottle 500g
15835318 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15815178 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J18700.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-67-6
Formula molecolare C4H6O5
Molecular Weight (g/mol) 134.087
Numero MDL MFCD00064213
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC Name (2 S)-2-hydroxybutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Malic acid
Punto di fusione 100°C to 106°C
Beilstein 1723541
Peso formulazione 134.09
Percent Purity ≥99%
Densità 1.6
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Gravità specifica 1.6