Learn More
L-Octanoylcarnitine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16447487
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16447487
Marca: Medchem Express HY113161
MedChemExpress L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Octanoylcarnitine
CAS 25243-95-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H29NO4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (17.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 287.4
Peso formulazione 287.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.