Learn More
L-(+)-Pantolactone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15422178
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15422178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55822.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L-(+)-Pantolactone, is used as Pharmaceutical material and intermediate. It is used as an Intermediate in organic syntheses.
Solubility
Soluble in water, hardly soluble in alcohol.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents. Heat sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5405-40-3
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.143
Numero MDL MFCD00216625
InChI Key SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo s-+-pantolactone, l-pantolactone, s-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, s-pantolactone, l-+-pantoyl lactone, 3s-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3s, pantolactons, l-pantoyl lactone
PubChem CID 736053
IUPAC Name (3S)-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Pantolactone
Punto di fusione 89°C to 94°C
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (15 mmHg)
Quantità 250 mg
Beilstein 4659425
Informazioni di solubilità Soluble in water,hardly soluble in alcohol.
Optical Rotation +51° (c=3 in Water)
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 98%