Learn More
L-Phenylalanine, 98.5-101.0%, specified according to the requirements of USP
Codice prodotto. p-7077449 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 15229886
Marca: Thermo Scientific Acros 453930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63-91-2
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Punto di fusione 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% solution)
Cloruro 0.05% max.
Metalli pesanti 15ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 0.003% max.
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica −34.10
Solfato 0.03% max.
Cenere solfata 0.4% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC Name 2-amino-3-phenylpropanoic acid
Condizione di rotazione specifica −34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Quantità 25 g
Peso formulazione 165.19