Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanine, 98.5+%
Codice prodotto. 10584061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10584061
Marca: Thermo Scientific Chemicals 130311000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63-91-2
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00064227
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalanine
Punto di fusione 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Piombo (Pb) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98.5+%
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica − 34.10
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-phenylpropanoic acid
Condizione di rotazione specifica − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Quantità 100 g
Peso formulazione 165.19
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals