Learn More
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10073473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
250g
50g
Codice prodotto. 10073473
Marca: Thermo Scientific Acros 130320500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7524-50-7
Formula molecolare C10H14ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 215.68
Numero MDL MFCD00012489
InChI Key SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Nota nome 98%
Punto di fusione 156.0°C to 160.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantità 50 g
Beilstein 14,499
Condizione di rotazione specifica + 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotazione specifica + 37.00
IUPAC Name methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate;hydrochloride
Peso formulazione 215.68
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder