Learn More
Masterflex™ Testa pompante Easy-Load II con alloggiamento per tubi ad alte prestazioni Masterflex™
Codice prodotto. 11746808
Click to view available options
Portata:
0.06 to 2300 mL/min.
Da 1.7 a 2900 ml/min.
Materiale rullo:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11746808
Marca: Masterflex™ 7720052
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Masterflex™ L/S Easy-Load II Pump Heads for High-Performance Tubing with automatic retention holds tubing securely in place with no manual adjustment—just load the tubing and start the pump
  • Four-roller rotor improves pressure performance and mechanical stability while reducing pulsation
  • Improved occlusion bed geometry lengthens tubing life
  • Polyphenylene sulfide (PPS) housing with either stainless steel (SS) or cold-rolled steel (CRS) rotor—choose CRS for economy or SS for greater durability and chemical resistance
  • Model 77201-62 with adjustable occlusion gives you the option of loosening occlusion for longer tubing life or increasing occlusion for higher pressure
  • Each pump head for high-performance precision pump tubing accepts tubing sizes L/S™ 15, L/S™ 24, L/S™ 35, and L/S™ 36. Achieve flow rates of 1.7 to 2900 mL/min (1 to 600 rpm)
Specifica
Portata Da 1.7 a 2900 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per tubi ad alte prestazioni
Include Single-channel mounting hardware and a 15 in. length of silicone pump tubing
Modello 77200-52
N. di canali 1
N. di rulli 4
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 7 cm
Overall Height (Metric) 12.1 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 12.7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio laminato a freddo
Tipo di tubi L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Tipo Easy-Load II Pump Head
Materiale rotore Acciaio laminato a freddo
Speed Da 1 a 600 giri/min
Materiale involucro Polisolfuro di fenilene