Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone polimerizzato al perossido Masterflex™ L/S™
Codice prodotto. p-310450
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
Codice prodotto. 11875151
Marca: Masterflex™ 9640013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent biocompatibility for a wide range of applications
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Order Info
Sold in 7.6m (25 ft.) lengths
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VIFDA 21 CFR 177.2600 Exceeds 3 A sanitary standards European Pharmacopoeia (EP)
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.03 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.51 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.62 m
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, Biotechnology, Peristaltic Pumping and Food Applications
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Nonsterile
Dimensioni dei tubi 13
Portata Da 0.06 a 36 ml/min.
Flessibile flangiato 0.06 in.
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (English) 446°F
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Tubazioni per pompa