Learn More
Masterflex™ L/S™ Replacement Motor
Click to view available options
Tipo di motore:
1/10 hp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extend the life of your Masterflex Pumps with replacement parts
- Suitable for use with 07557-00 Benchtop Modular Drive
- Includes Remote I/O
- IP33-rated Motor
Specifica
Specifica
| Amperaggio | 2.2 amps |
| Dimensioni (L x P x A) | (273 x 111 x 114 mm) |
| Requisiti elettrici | 90 to 260 VAC |
| Protezione IP | IP33 |
| Tipo di motore | 1/10 hp |
| N. di teste pompe | 2 Accepted |
| Tipo | Motor |
| Wattage | 75 Watt (Motor) |
| Speed | 600 rpm |