Learn More
L-Serinamide hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10473035
Marca: Thermo Scientific Acros 303162500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 65414-74-6
Formula molecolare C3H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.567
Numero MDL MFCD00067560
InChI Key VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Sinonimo l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
PubChem CID 16212403
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropanamide;hydrochloride
SMILES C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L-Serinamide hydrochloride
Punto di fusione 184°C to 190°C
Colore Purple to Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCHCH(NH)CONH·HCl
Rotazione specifica +13.5° to +15.5° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Condizione di rotazione specifica +14.5° (20°C c=1,H2O)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 140.57
Percent Purity ≥97.5% (Argentometry)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals