Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serine, 99%
Codice prodotto. 11975411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 11975411
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132660025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-45-1
Formula molecolare C3H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 105.093
InChI Key MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Serine
Punto di fusione 222.0°C
Ammonio 200ppm max.
Arsenico (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Altri aminoacidi 0.5% (TLC) max.
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica 15.2
Solfato 200ppm max.
Trasmittanza 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Punto di sublimazione 0150.0°C
Densità 1.6000g/mL
Condizione di rotazione specifica 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 105.09
Percent Purity 99%
Gravità specifica 1.6
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Needles