missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ L-Shape Tubing Connector

Codice prodotto. 11838391 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
12-13 mm ID Tubing
14-15 mm ID Tubing
6-7 mm ID Tubing
Quantità confezione:
10/Pk.
20/Pk.
Overall Length (Metric):
25 mm
42 mm
48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11838391

Marca: Brand™ 153235

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from translucent polypropylene, Brand™ L-Shape Tubing Connectors can be repeatedly autoclaved at 121°C.

  • Good chemical resistance and mechanical properties
  • Provided in packs of 20 or 10

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 48 mm
Da utilizzare con 14-15 mm ID Tubing
Quantità confezione 10/Pk.
Colore Semitrasparente
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato