Learn More
Microspec™ L Shaped Spreaders
Click to view available options
Quantità:
500
7500
Product Type:
Inoculation Product
Spreader
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 7500
Descrizione
- High Impact Polystyrene construction
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
- Ideal for bacterial counts
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Colore | Blue |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Imballaggio | Microseal Pouch, Ecopack |
| Quantità | 7500 |
| Materiale | High-impact Polystyrene |
| Product Type | Spreader |
| Sterilità | Aseptically Manufactured |