Learn More
Copan Diagnostics Spalmatori a L
Click to view available options
Quantità:
1/Peel Pk., 500 Spreaders/Box
5/Peel Pk., 1000 Spreaders/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Description
L-shaped spreaders
Spalmatori in plastica a L
- Per distribuire i campioni liquidi
- Il piede dello spalmatore presenta una superficie arrotondata interamente liscia, senza bordi ruvidi e imperfezioni nella plastica
- Consente di distribuire in modo uniforme i campioni di liquido sulla superficie di piastre di agar, senza scavare o tagliare il terreno
- Disponibili in due confezioni peel-pack sterili, con cinque o dieci spalmatori per confezione
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastre di colture |
| Quantità | 1/Peel Pk., 500 Spreaders/Box |
| Forma | A L |
| Materiale | Plastica |
| Product Type | 1/peel pack; 500 spalmatori/scatola |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la dispensazione di campioni liquidi, consente di distribuire i campioni liquidi sulla superficie di piastre di agar senza scavare o incidere il terreno |