Learn More
L(+)-Tartaric acid, 99+%
Codice prodotto. 10081590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081590 500 g Flacone in plastica 500g
10655762 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11905061 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10081590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137855000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico L(+)-Tartaric acid
Punto di fusione 168.0°C to 172.0°C
Colore White or Colorless
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 210°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% (1g, 105°C) max.
Imballaggio Flacone in plastica
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1390g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propanol and, glycerol, 4g/L ether, insoluble in chloroform
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Peso formulazione 150.09
Percent Purity ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(+)-Tartaric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement