Learn More
L(+)-Tartaric acid, ACS reagent
Codice prodotto. 10689223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10689223 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10455091 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10689223 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 420000025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Tartaric acid
Nota nome 99+%
Colore White
Quantità 2.5 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline
Residuo dopo la combustione 0.02% max.
Formula lineare HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Indice di Merck 15, 9205
Peso formulazione 150.09
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS