Learn More
L-(+)-Tartaric acid, ACS
Codice prodotto. 11377868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377868 100 g 100g
11397868 500 g 500g
11387868 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377868 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036405.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Useful as a resolving agent | CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
L-(+)-Tartaric acid is widely utilized in pharmaceutical industries. It is used in soft drinks, confectionaries, food products, gelatin desserts and buffering agents. It forms a compound, TiCl2(O-i-Pr)2 with Diels-Alder catalyst and act as a chelate agent in metal industries. Owing to its efficient chelating property towards metal ions, it is used in the farming and metal industries for complexing micronutrients and for cleaning metal surfaces, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Tartaric Acid
Punto di fusione 168°C to 170°C
Densità 1.76
Quantità 100 g
Forma fisica Granular
Beilstein 1725147
Indice di Merck 14,9070
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and acetone.
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Peso formulazione 150.09
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-(+)-Tartaric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid