Learn More
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt hemihydrate, 97%
Codice prodotto. 11935061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11935061 500 g 500g
11925061 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11935061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427995000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6100-19-2
Formula molecolare C8H14K4O13
Molecular Weight (g/mol) 474.58
Numero MDL MFCD00013065
InChI Key DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
PubChem CID 6100505
IUPAC Name bis(2,3-dihydroxybutanedioic acid) hydrate tetrapotassium
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Indice di Merck 15, 7796
Informazioni di solubilità Solubility in water: 226g/L (20°C).
Peso formulazione 226.27
Percent Purity 97%