Learn More
L-(+)-Tartaric Acid, Granular, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538254 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15538254 2.5 kg Poly Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15538254 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 410505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1267.35€
    1020.13€ / 2.5kg
    Risparmia 247.22€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-05-2027
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Numero MDL MFCD00064207
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Peso formulazione 150.09
Grado Multi-Compendial/NF
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Granular
Gravità specifica 1L = 1.76kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Tartaric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid