Learn More
L(+)-Tartaric acid, specified according to the requirements of Ph.Eur.
Codice prodotto. 15730869 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15730869 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15730869 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388280010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Tartaric acid
CAS 87-69-4
Punto di fusione 168.0°C to 172.0°C
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 210°C
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (1 g, 105°C)
Formula molecolare C4H6O6
Formula lineare HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numero MDL MFCD00064207
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1390g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propanol and, glycerol, 4g/L ether, insoluble in chloroform
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Peso formulazione 150.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Tartaric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid