Learn More
L-(+)-Tartaric Acid, TRC
Codice prodotto. 30133103
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133103 250 g 250g
17933735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133103 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT007630250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4 H6 O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Sinonimo Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, Tartaric acid, L-(+)- (8CI), (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (+)-(2R,3R)-Tartaric acid, (+)-(R,R)-Tartaric acid, (+)-L-Tartaric acid, (+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2R,3R)-Tartaric acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (R,R)-Tartaric acid, 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, 2,3-Dihydroxysuccinic acid, Dextrotartaric acid, Dihydroxysuccinic acid, E 334, L-(+)-Tartaric acid, L-Tartaric acid, NSC 62778, Natural tartaric acid, Tartaric acid, Threaric acid, d-Tartaric acid, d-α,β-Dihydroxysuccinic acid
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Tartaric Acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Peso formulazione 150.0164
Percent Purity >95%
Quantità 250 g