Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine, Cell Culture Reagent
Codice prodotto. 15405729
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
500g
Codice prodotto. 15405729
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63511.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-18-4
Formula molecolare C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Numero MDL MFCD00002606
InChI Key OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinonimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tyrosine
Punto di fusione >300°C
Colore Brown to White
Beilstein 392441
Indice di Merck 14,9839
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Quantità 10 g
Peso formulazione 181.19
Optical Rotation −11° (c=4 in 1N HCl)
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Tyrosine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Tyrosine