Learn More
L-Tyrosine disodium salt, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | L-Tyrosine disodium salt |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na |
| Rotazione specifica | − 12.90 |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid;sodium |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 225.15 |
| Percent Purity | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L-Tyrosine disodium salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur