Learn More
L-Tyrosine disodium salt, 98%
Codice prodotto. p-4090032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10326874
Marca: Thermo Scientific Acros 426410250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69847-45-6 | C9H9NNa2O3 | 225.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69847-45-6
Formula molecolare C9H9NNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 225.16
Numero MDL MFCD00037203
InChI Key ASIYFCYUCMQNGK-RIYJSUBBNA-L
Sinonimo sodium s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 66602062
SMILES [Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tyrosine disodium salt
Punto di fusione >300.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na
Rotazione specifica − 12.90
IUPAC Name disodium (2S)-2-amino-3-(4-oxidophenyl)propanoate
Quantità 25 g
Peso formulazione 225.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Tyrosine disodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.