Learn More
L-Valine, Cell Culture Reagent
Codice prodotto. 15415249
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1g
1kg
25g
5g
Codice prodotto. 15415249
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62943.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-18-4
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00064220
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Valine
Colore White
Beilstein 1721136
Indice di Merck 14,9909
Quantità 100 g
Odore Odorless
Peso formulazione 117.15
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Powder