missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L1CAM Antibody (UJ127.11), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-2682AF647
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
L1CAM Monoclonal specifically detects L1CAM in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| L1CAM | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| L1CAM | |
| Homogenous suspension of 16 week human foetal brain. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience | |
| 3897 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| UJ127.11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto