Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Pocket Timer/Stopwatch/Clock
Codice prodotto. 16300756 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
100 hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16300756
Marca: Heathrow Scientific™ HS24490D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Lab Alert™ Pocket Timer, Stopwatch, and Clock in one.
  • Four independent timing channels with visual and audible alarms
  • Use as a stopwatch, a up/down timer, or a clock
  • Includes spring clip and magnetic back
  • 100 hr. timing capacity
  • 6 display digits, H mm
Specifica
Product Type Timer/Clock
Intervallo di tempo 100 hr.
Alarms Audible/Visible
Display Digital
Descrizione Lab Alert™ Pocket Timer/Stopwatch/Clock
Tipo di batteria LR44
Colore Gray
Lunghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Peso (sistema imperiale) 0.15 lb.
Peso (sistema metrico) 0.07 kg